Learn More
Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly
Ideal for stereomicroscopy lighting. Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly has an optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample.
Marca: Motic™ 1101001000341
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Este foco iluminador debe combinarse con un bloque de enfoque Motic 2111/2112 y el soporte LED 2111.
- Puede aportar iluminador LED 5500 K cuando se combina con el soporte LED 2111.
- La intensidad de iluminación se puede ajustar mediante el control de intensidad del soporte LED 2111.
- 5500Temperatura de color K
- Bombilla LED lambertiana de 3 W bombilla para iluminación incidente.
- Control de intensidad ajustable; lineal.
- Campo de visión óptimo de 50 mm a 108 mm de la muestra
- Conexión fácil y segura a la columna del soporte LED 2111 para alimentación
Especificaciones
LED lamburtiano de 5500 K | |
Microscopios serie K, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 | |
Iluminador de foco | |
3 w |