Learn More
Solución de electrolito de KCl 3 M, Hamilton™ Código de producto.: 11533034
Solución de electrolito de KCl 3 M, Hamilton™
Código de producto. 11533034
500 ml, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 ML
Código de producto. 11533034
Marca: Hamilton 238936
Electrolitos de reemplazo y almacenamiento para una salud óptima del sensor. La solución de electrolítica 3 M KCI Hamilton™ facilita la calibración de los electrodos de pH y redox.
  • Ayuda a cambiar los valores de tampón con el tiempo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EasyFerm Plus VP 425
pH De 0 a 14
Cantidad 500 ml
Título del producto
Solución de electrolito de KCl 3 M, Hamilton™ >