Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K.
Marca:  Thermo Scientific™ 3K-600
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11875002
  • 221.00€ / 15 ml
Descripción
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
Características:
  • Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
  • Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
  • Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
Calibración de contadores de partículas láser
Partículas para el control de recuentos
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
Producto estable durante un mínimo de 12 meses
1 x 109/ml
Partículas de polímero en agua
Blanco o incoloro
Poliestireno
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
15 ml
<3%
0,6 μm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote260017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number3K-600
Número de lote264879 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number3K-600
Número de lote286530_0526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number3K-600
Número de lote250689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2023 Catalog Number3K-600
Número de lote220283 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Catalog Number3K-600
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K > Diámetro: 0,600 μm ± 0,009 μm, σ = 0,010 μm, 1,7% CV