Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K Código de producto.: 11825002
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Código de producto. 11825002 Tienda Thermo Scientific Productos
0,27 μm, 15 ml
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,22 μm
0,27 μm
0,3 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,6 μm
0,7 μm
0,8 μm
0,9 μm
0,99 μm
1,0 μm
1,6 μm
2,0 μm
3 μm
4 μm
5,0 μm
6 μm
7 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 ml
paquete de 30
paquete de 50
paquete de 80
Código de producto. 11825002
Marca: Thermo Scientific™ 3K269
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K.
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
Características:
  • Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
  • Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
  • Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 1 x 109/ml
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas láser
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3%
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Diámetro (métrico) 0,27 μm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote285345_0426 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Código de producto3K-269
Número de lote270529 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Código de producto3K-269
Número de lote220851 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Código de producto3K-269
Número de lote234194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Código de producto3K-269
Número de lote236577 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Código de producto3K-269
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K >