Learn More
Terumo™ Jeringas de insulina sin látex de 3 piezas
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de insulina sin látex de 3 partes Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Marca: Terumo™ 3BS05M2913
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Agujas ultraafiladas
- No contienen componentes de caucho natural o látex
- Cilindros transparentes
- Marcas de escala preciso y en negrita
- Acción suave del émbolo
- Envases pelables a prueba de manipulación
Especificaciones
29 g | |
12 mm | |
Paquete de 100 |
Sí | |
Jeringa de insulina | |
0.5 ml |
Título del producto
Terumo™ Jeringas de insulina sin látex de 3 piezas > Capacidad: 0,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido