missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Cloro-5'-(pentafluorotio)acetofenona, 97 %

Código de producto. p-7032707
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1180486-96-7
Fórmula molecular C8H6ClF5OS
Peso molecular (g/mol) 280.637
Número MDL MFCD16652455
Clave InChI MOKYPWIXBPTSMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloro-5'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 3'-chloro-5'-pentafluorothio acetophenone, 1-3-chloro-5-pentafluorosulfanyl phenyl ethanone
PubChem CID 58137422
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(F)(F)(F)(F)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.64
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
3'-Cloro-5'-(pentafluorotio)acetofenona, 97 % >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado