Learn More
Éster de N-metildietanolamina de ácido 3-bromobencenoborónico 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11394765
Éster de N-metildietanolamina de ácido 3-bromobencenoborónico 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394765
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11394765
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17796.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374538-00-8
Fórmula molecular C11H15BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 283.96
Número MDL MFCD02093962
Clave InChI CYGPBFLFZQMUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 3-bromobenzeneboronic acid n-methyldiethanolamine ester, 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboraperhydroocine, 3-bromophenylboronic acid n-methyl diethanolamine cyclic este
PubChem CID 10039503
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)-6-metil-1,3,6,2-dioxazaborocano
SMILES B1(OCCN(CCO1)C)C2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester
Punto de fusión 128°C to 129°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.96
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Éster de N-metildietanolamina de ácido 3-bromobencenoborónico 98 %, Thermo Scientific™ >