missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4 dinitrotolueno, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 16370048 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 mL, 1 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
3,4-Dinitrotolueno610-39-91000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,4-Dinitrotoluene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 610-39-9, 75-05-8
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H6N2O4
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI INYDMNPNDHRJQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-metil-1,2-dinitrobenceno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 182.135
PubChem CID 11883
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dinitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile, 3,4-dinitrotoluene

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
3,4 dinitrotolueno, SPEX CertiPrep™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado