Learn More
Thermo Scientific™ 2F5 Epitope
Para aplicaciones de biología molecular y celular
80.87€ - 93.10€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1616.83 |
Tipo de producto | 2F5 epitope |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
2F5 epitope | |
Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn |
-30°C to -10°C | |
1616.83 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only