Learn More
Hamilton™ Calibre 26s, aguja sin cono, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete
Esta categoría de agujas no incluye cono por lo que no se pueden conectar a una jeringa Hamilton. El estilo de punta y la longitud del tubo se pueden especificar en el momento del pedido.
Marca:  Hamilton™ 22039-01
Código de producto. 12341828
  • 145.00€ / paquete de 6
Descripción
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 26s
  • Estilo de punta – 2, 3 o 4
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Sin cono
Especificaciones
Especificaciones
Agujas sin cono
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Calibre 26s, aguja sin cono, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete >