Learn More
Intersectin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-87806-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18429611
  • 359.00€ / 25 microlitros
Descripción
Intersectin 1 Polyclonal specifically detects Intersectin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Intersectin 1 Antibody, Novus Biologicals™ > 25 μL; Unlabeled
For Research Use Only