Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aguja de cono de metal, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304. La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono de metal (N) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados. Estas agujas están disponibles en calibre 10-33.
Marca:  Hamilton™ 7751-21
Código de producto. 12306389
  • 393.00€ / paquete de 6
Descripción
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 25s
  • Estilo de punta – 5 o AS
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Metal (N)
Especificaciones
Especificaciones
Calibre 25s
Agujas de cono de metal
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Calibre 25s, aguja de cono de metal, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete >