Learn More
BRAND™ Inserto 2 en 1 de 24 pocillos, membrana de PC
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
Marca:  BRAND™ 782701
300.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16174947
  • 328.00€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 24 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Especificaciones
Inserto de 24 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 0,4 μm, paquete múltiple
0,4 μm
Estéril
Policarbonato
4 x 12
24