Learn More
BRAND™ Inserto 2 en 1 de 24 pocillos, membrana de PC
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
257.00€ - 363.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
N.° de pocillos | 24 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16164947
|
BRAND™
782700 |
0,4 μm | 48 x 1 |
363.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16174947
|
BRAND™
782701 |
0,4 μm | 4 x 12 |
328.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16184947
|
BRAND™
782706 |
8 μm | 48 x 1 |
363.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16194947
|
BRAND™
782707 |
8 μm | 4 x 12 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Utilice insertos en posición colgante o de pie
- Para placas de 24 pocillos o placas de cultivo
- Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Policarbonato | |
Estéril | |
24 |