Learn More
Hamilton™ Calibre 22, aguja sin cono, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete
Esta categoría de agujas no incluye cono por lo que no se pueden conectar a una jeringa Hamilton. El estilo de punta y la longitud del tubo se pueden especificar en el momento del pedido.
Marca:  Hamilton™ 22022-01
Código de producto. 12351808
  • 145.00€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 22
  • Estilo de punta – 2, 3 o 4
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Sin cono
Especificaciones
Especificaciones
22 G
Agujas sin cono
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hamilton™ Calibre 22, aguja sin cono, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete >