Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11785608
  • 348.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 26-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bastidor de polioximetileno
  • Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interna de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Polioximetileno
200mm
20 μm
DIN 4197
45 mm
Nailon
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura) > Tamaño de poro: 20 μm