Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-1400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705578
  • 241.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bastidor de polioximetileno
  • Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interna de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Polioximetileno
200mm
1400 μm
DIN 4197
45 mm
Nailon
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura) > Tamaño de poro: 1400 um