Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga X, rotores fijos Frontier™ R-A6x250/8MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos e el espacio proporcionado por el portador, para rotores fijos Frontier™ R-6Ax250/8MI
Marca:  Ohaus™ 30304371
215.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15806652
  • 227.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores fijos Frontier™ R-6Axe250/8MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FA
17 mm
Adaptador 4 x 15ml D 17 mm FA, 2 por paquete
2
4 × 15 ml
Rotores fijos R-A6x250/8MI
4
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga X, rotores fijos Frontier™ R-A6x250/8MI > 4 x 15 ml