Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Marca:  Ohaus™ 30314842
191.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15896672
  • 209.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RB
46 mm
Gradilla, 1 de 100 ml D 46 mm RB, 2 por paquete
2
1 × 100 ml
Rotores basculantes R-S4x100/4MI
1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI > 1 x 100 ml