Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Marca:  Ohaus™ 30314857
191.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15846692
  • 209.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
V CA
13 mm
Gradilla, 7 de 5-7 ml D13 mm Vca, 2/paquete
2
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, vacío)
Rotores basculantes R-S4x100/4MI
7
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI > 7 de 5-7 ml (13 mm de diám., V CA)