Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Marca:  Ohaus™ 30314855
191.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15826692
  • 209.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FB
12 mm
Gradilla, 9 de 4,5 ml D12 mm FB, 2 por paquete
2
9 x 4,5 ml
Rotores basculantes R-S4x100/4MI
9
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI > 9 x 4,5 ml