Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Marca: Ohaus™ 30314853
191.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
RB | |
13 mm | |
Gradilla, 9 de 5-7 ml D 13 mm RB, 2 por paquete | |
2 |
9 x de 5 a 7 ml | |
Rotores basculantes R-S4x100/4MI | |
9 |
Título del producto
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI > 9 de 5-7 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido