Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon HC F-4040-A
Special tubing for hydrocarbons, petroleum products, and distillates.
44.85€ - 142.00€
Especificaciones
Material | Tygon HC |
---|---|
Longitud global (métrico) | 400 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Bombas que incorporan casetes en el diseño del cabezal de la bomba. Hidrocarburos, derivados del petróleo y destilados. |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | − 37 °C |
Cantidad de embalaje | 12/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10286182
|
Ismatec™
SC0166 |
D.I. 1,52 mm |
142.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10636713
|
Ismatec™
SC0157 |
D.I. 0,38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10402472
|
Ismatec™
SC0165 |
D.I. 1,42 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Specially formulated to transport hydrocarbons, petroleum products and distillates.
- Ideal for gasoline, kerosene, heating oils, cutting liquids and coolants based on glycols.
- Low gas permeability.
Especificaciones
Tygon HC | |
Bombas que incorporan casetes en el diseño del cabezal de la bomba. Hidrocarburos, derivados del petróleo y destilados. | |
12/paq. | |
Ámbar |
400 mm | |
− 37 °C | |
Ácidos: Limitado, soluciones alcalinas: No rec., disolventes: No rec., presión: Bien, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada | |
de 74 °C |