Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon HC F-4040-A
Special tubing for hydrocarbons, petroleum products, and distillates.
Marca: Ismatec™ SC0166
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados.
- Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles.
- Baja permeabilidad a los gases.
Especificaciones
Amarillo-azul | |
Tygon HC | |
Bombas que incorporan casetes en el diseño del cabezal de la bomba. Hidrocarburos, derivados del petróleo y destilados. | |
12/paq. | |
D.I. 1,52 mm | |
de 74 °C |
1,52 mm | |
400 mm | |
− 37 °C | |
Ácidos: Limitado, soluciones alcalinas: No rec., disolventes: No rec., presión: Bien, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada | |
Ámbar |