Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 17199590
4 x 2.5 L, 7.86 Kg
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
7.86 Kg
paquete de 4
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -89.5°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
Absorbancia max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 77°C to 83°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.11
Porcentaje de pureza >99.85%
Grado HPLC
Título del producto
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >