Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T. Baker™
Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
134.00€ - 518.00€
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propano-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10200871
|
JT Baker
8119.2500 |
2.5 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
134.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10721582
|
JT Baker
8119.9025 |
25 L | Acero |
518.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Un grado de productos químicos para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
67-63-0 | |
60.096 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
C3H8O | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propano-2-ol |
Especificaciones
2-Propanol | |
67-63-0 | |
Max. 0.002% | |
0.781 to 0.783 g/mL at 25°C | |
2.5 - 12 Vol % | |
399°C | |
Líquido | |
Max. 0.005% | |
6.053 kPa at 25°C | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99% |
-88.5°C | |
Incolora | |
Max. 0.002% | |
82.5°C | |
12°C | |
Alcohol | |
US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member | |
C3H8O | |
Max. 0.2% | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
BAKER™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T. Baker™