Learn More
2-Metoxi-6-(tri-n-butilestannil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15448117
2-Metoxi-6-(tri-n-butilestannil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034008
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15448117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51528.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1105511-66-7 | C17H32N2OSn | 399.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1105511-66-7
Fórmula molecular C17H32N2OSn
Peso molecular (g/mol) 399.166
Número MDL MFCD08275735
Clave InChI WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
PubChem CID 16427103
Nombre IUPAC tributil-(6-metoxipirazin-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.15
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA17X031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH51528.03,H51528.MD
Número de loteN21E050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH51528.03,H51528.MD
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Metoxi-6-(tri-n-butilestannil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >