Learn More
Isotiocianato de 2-(etoxicarbonil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11373236
Isotiocianato de 2-(etoxicarbonil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373236
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11373236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12569.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99960-09-5
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Número MDL MFCD00041063
Clave InChI TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, 2-isothiocyanato-benzoic acid ethyl ester, acmc-20aon5, #, 2-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, ethyl 2-isothiocyanatobenzoate, isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-isothiocyanato-,ethyl ester
PubChem CID 523235
Nombre IUPAC 2-isotiocianatobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.201
Punto de ebullición 144°C to 145°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 3267738
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Título del producto
Isotiocianato de 2-(etoxicarbonil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific™ >