Learn More
Ácido 2-ciano-2,2-dimetilacético, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15482809
Ácido 2-ciano-2,2-dimetilacético, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482809
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15482809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66734.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22426-30-8
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD11100210
Clave InChI DZDVNAVPCCNJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-2,2-dimethylacetic acid, 2-cyano-2-methyl-propanoic acid, cyanomethylpropanoicacid, 2-cyanoisobutyric acid, dimethylcyanoacetic acid, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl
PubChem CID 11367091
Nombre IUPAC ácido 2-ciano-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C#N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
Punto de fusión 56°C to 61°C
Color Blanco
Punto de ebullición 132°C to 135°C (12 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2923
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Título del producto
Ácido 2-ciano-2,2-dimetilacético, 95 %, Thermo Scientific™ >