Learn More
Ácido 2-ciano-2,2-dimetilacético, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid |
Punto de fusión | 56°C to 61°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 132°C to 135°C (12 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2923 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.11 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido cristalino |
Título del producto
Ácido 2-ciano-2,2-dimetilacético, 95 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido