Learn More
2,3,4,5-Tetrametilo-2-ciclopentenona, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11352167
2,3,4,5-Tetrametilo-2-ciclopentenona, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352167
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11352167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09617.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3?-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3?-dilithium-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,4,5-tetrametil-2-ciclopentenona se utilizó en la síntesis de preligandos quirales, (R)-3,3′-bis(tetrametilciclopentadienil)-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisnaftaleno y (R)-3-tetrametilopentadienil-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisiftaleno al someterlo a reacción con (R)-3,3′-dilitio-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisnaftaleno.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54458-61-6
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00010248
Clave InChI ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 41092
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrametilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.917
Punto de ebullición 99°C to 100°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 25 g
Beilstein 2324088
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10216066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Catalog NumberL09617.06,L09617.14
Número de lote10181867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL09617.06,L09617.14
Número de lote10166653 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL09617.06,L09617.14
Número de lote10197994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL09617.06,L09617.14
Número de lote10190634 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL09617.06,L09617.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3,4,5-Tetrametilo-2-ciclopentenona, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >