Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de hidroxilamina al 50 % y 1M TEAB para experimentos con TMT Código de producto.: 15215753
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific™ Tampones de hidroxilamina al 50 % y 1M TEAB para experimentos con TMT
Código de producto. p-7228832 Tienda Thermo Scientific Productos
Tampón, 50 ml
Click to view available options
Tipo de producto:
Tampón
Tamaño de la unidad:
5 ml
50 ml
Código de producto. 15215753
Marca: Thermo Scientific™ 90114
Edge
Tampones TMT comunes como el bicarbonato de trietilamonio 1M (TEAB) y la hidroxilamina al 50 % para experimentos de etiquetado isobárico de masas.
TEAB preformulado y hidroxilamina al 50 % diseñados para su empleo en etiquetado TMT y supresión de péptidos.
El bicarbonato trietilamonio (TEAB) es un tampón de disolución 10X para experimentos de etiquetado isobárico de masas. La hidroxilamina al 50 % es un reactivo de supresión 10X para el etiquetado amino-reactivos para experimentos con TMT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón
Línea de productos TMT™
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Material de partida Lisado celular
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 50 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteZG398985 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2024 Código de producto90114
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/04/2024 Código de producto90114
Número de loteZD397412 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/04/2024 Código de producto90114
Número de loteZD395861 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Código de producto90114
Número de loteZC389063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Código de producto90114
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydroxylamine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampones de hidroxilamina al 50 % y 1M TEAB para experimentos con TMT >