Learn More
Hamilton™ Calibre 19, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL). La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono Kel-F (KF) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados. Estas agujas están disponibles en calibre 10-31.
Marca:  Hamilton™ 7752-10
Código de producto. 12396389
  • 186.00€ / paquete de 6
Descripción
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 19
  • Estilo de punta – 5 o AS
  • Longitud de la aguja – 0,75 pulg. (19,1 mm)
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Esterilizable en gas – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Kel-F
Especificaciones
Especificaciones
19 G
Agujas con cono Kel-F
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Calibre 19, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete >