Learn More
Testo™ Registrador de datos de transporte USB de temperatura, humedad e impactos 184-G1
Controle el impacto, la humedad y la temperatura al transportar productos sensibles como productos electrónicos, de arte o farmacéuticos durante un tiempo de funcionamiento ilimitado
Marca: Testo™ 0572 1846
Descripción
El registrador de datos Testo 184 G1 es adecuado para el transporte en cadena de frío, la monitorización de elementos frágiles o sensibles y es capaz de controlar la temperatura, la humedad y los impactos.Con la configuración, los informes, los certificados de calibración incorporados y las luces LED que indican cuándo se han superado los límites especificados, la documentación y supervisión del transporte de mercancías sensibles resultan fáciles.
Características
- Hasta 120 días consecutivos de duración de la batería con batería reemplazable y un gran capacidad de almacenamiento de 64 000 valores (temperatura/humedad) y 1000 lecturas de impactos
- Pantalla LCD grande y de fácil lectura
- Los informes PDF permiten un acceso rápido a la documentación no corruptible, sin software instalado.
- NFC (comunicación de campo cercano) permite un fácil acceso a la documentación con un dispositivo compatible
- Configuración sencilla en cualquier ordenador con archivos precargados
- Clase de protección IP30
- GxP, ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Parte 11, EN 12830 y conforme a HACCP internacional
- El certificado de calibración electrónica incorporado elimina las complicaciones del mantenimiento de la trazabilidad
Aplicaciones
Ideal para las siguientes aplicaciones:Seguimiento y documentación de temperatura, humedad e impactos en productos farmacéuticos y alimentarios o cualquier tipo de servicios de logística.
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Litio de 3 V (CR2450), intercambiable | |
Certificado por HACCP International, el software Testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 o superior) es compatible con la norma CFR 21 parte 11 | |
±0,5 °C (de -0 a 70 °C), ±0,8 °C (de 20 a 0 °C) | |
0,1% HR | |
44 x 12 x 97 mm |
120 días (a +25 °C y a una tasa de medición de 15 minutos) | |
IP 30 | |
Del 0 al 100% | |
0,1 °C | |
45 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.