Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Bent, double-ended, micro spatulas constructed of stainless steel. Bochem™ Micro Double Spatulas, Bent are slim, chemically resistant, and well-suited for transferring small material amounts.
2.70€ - 3.60€
Especificaciones
Forma | Doblado |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214321
|
Bochem™
3014G |
40 mm | 130 x 3 mm |
2.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10373611
|
Bochem™
3021G |
40 mm | 130 x 5 mm |
2.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504461
|
Bochem™
3023G |
50 mm | 185 x 5 mm |
3.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10560042
|
Bochem™
3024G |
55 mm | 210 x 5 mm |
3.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Durable 18/10 stainless steel construction.
- Double-ended for versatility.
- Slim ends for easy container access.
- One rounded end and one flat end.
Especificaciones
Doblado | |
Microespátula de doble extremo | |
Acero inoxidable (18/10) |
1 unidad | |
Acero inoxidable (18/10) |