Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Bent, double-ended, micro spatulas constructed of stainless steel. Bochem™ Micro Double Spatulas, Bent are slim, chemically resistant, and well-suited for transferring small material amounts.
Marca:  Bochem™ 3021G
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10373611
  • 2.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
  • Doble extremo para mayor versatilidad.
  • Extremos delgados para facilitar el acceso al recipiente.
  • Un extremo redondeado y un extremo plano.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Microespátula de doble extremo
5 mm
2mm
Acero inoxidable (18/10)
Doblado
40 mm
Acero inoxidable (18/10)
130 x 5 mm
130 mm