Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10214321
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Dimensiones (L x An):
130 x 3 mm
130 x 5 mm
185 x 5 mm
210 x 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
10214321 40 mm 130 x 3 mm cada uno
10373611 40 mm 130 x 5 mm cada uno
10504461 50 mm 185 x 5 mm cada uno
10560042 55 mm 210 x 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10214321 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3014G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microespátulas dobladas, de doble acabado y fabricadas en acero inoxidable. Las microespátulas dobles Bochem™ dobladas, son delgadas, resistentes a productos químicos y adecuadas para transferir pequeñas cantidades de material.
  • Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
  • Doble extremo para mayor versatilidad.
  • Extremos delgados para facilitar el acceso al recipiente.
  • Un extremo redondeado y un extremo plano.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Doblado
Tipo de producto Microespátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 3 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Dimensiones (L x An) 130 x 3 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 130 mm