Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura de cuatro canales 176 T3
Marca:  Testo™ 0572 1763
Código de producto. 11391374
  • 980.00€ / cada uno
Especificaciones
Registrador de datos, temperatura
8 años con tasa de medición de 15 min, +25 °C
4 x 2 x 1 in (103 x 63 x 33 mm)
Litio (TL-5903)
Mini USB, ranura para tarjeta SD
103 mm
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Testo™ Registrador de datos de temperatura de cuatro canales 176 T3 > Intervalo de Intervalo: De -195 a 1000 °C para TC tipo K, de -200 a 400 °C para TC tipo T (Cu-CuNi), de -100 a 750 °C para TC tipo J