Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura de dos canales 176 T2
Marca:  Testo™ 0572 1762
Código de producto. 11381374
  • 785.00€ / cada uno
Especificaciones
Litio (TL-5903)
Registrador de datos de temperatura de dos canales 176 T2
4 x 2 x 1 in (103 x 63 x 33 mm)
8 años (tasa de medición de 15 min, +25 °C)
2 externos
103 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Testo™ Registrador de datos de temperatura de dos canales 176 T2 > Intervalo de Intervalo: De -100 a 400 °C