Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura de 1 canal 174T
El registrador de datos de temperatura de 1 canal 174T es ideal para la monitorización continua de las temperaturas de almacenamiento.
Marca: Testo™ 0572 1767
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El minirregistrador de datos para temperatura, Testo 174T, es ideal para acompañar a la mercancía de transporte.
- El registrador de datos se coloca de forma sencilla cerca de las mercancías, por ejemplo, en recipientes y salas refrigeradas, monitoriza la temperatura de forma continua, segura y discreta.
- El software gratuito ComSoft Testo 174 permite una programación rápida del registrador de datos y un análisis sencillo.
- El software Testo (Comsoft) solo está disponible en PC y no en MAC.
- Características de Testo 174T
- Registrador de datos de temperatura de un solo canal
- Muestra la lectura actual, los valores máx./mín., los valores límite programados y la duración de la batería en días
- Alta integridad de los datos, incluso con batería vacía
- Gran memoria de datos de medición
- Hermético de acuerdo con IP65
- Compacto y robusto
Especificaciones
2 pilas de litio (CR2032) | |
0,1 °C | |
60 x 38 x 18,5 mm |
±0,5 °C (de -30 °C a +70 °C) | |
De -30 °C a +70 °C |
Título del producto
Testo™ Registrador de datos de temperatura de 1 canal 174T > Registrador de datos de temperatura; temperatura de funcionamiento:De -30 °C a +70 °C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido