Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 150 mm
314.00€ - 350.00€
Especificaciones
Tipo | Caudalímetro de área variable |
---|---|
Exactitud | ±2 % (escala completa) |
Tasa de presión | 200 psi |
Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
Para utilizar con (aplicación) | Perfecto para aplicaciones que requieren alta resolución |
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15389482
|
Masterflex™
03294-14 |
814 mL/min |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15397460
|
Masterflex™
03217-28 |
8678 mL/min |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15358912
|
Masterflex™
03294-06 |
137 mL/min |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745499
|
Masterflex™
03217-18 |
1682 mL/min |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Caudalímetro de área variable | |
200 psi | |
Perfecto para aplicaciones que requieren alta resolución | |
±0,25% |
±2 % (escala completa) | |
NPT de 1/8 pulg (hembra) | |
150 mm | |
de 121 °C |