Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 150mm
Código de producto. 11745499
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
137 mL/min
1682 mL/min
814 mL/min
8678 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11745499 1682 mL/min 1 PCS
15389482 814 mL/min cada uno
15397460 8678 mL/min 1 PCS
15358912 137 mL/min cada uno
4 options
Código de producto. 11745499
Marca: Masterflex™ 0321718
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de área variable
Exactitud ±2 % (escala completa)
Caudal de aire 1682 mL/min
Float Material Acero inoxidable (316)
Tasa de presión 200 psi
Conexiones NPT de 1/8 pulg (hembra)
Intervalo de caudal 1420 mL/min CO2, 1545 ml/min O2, 1662 ml/min N2, 1380 ml/min Ar, 5547 ml/min H2
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para aplicaciones que requieren alta resolución
Longitud (métrico) 150 mm
Repetibilidad ±0,25%
Temperatura (métrico) de 121 °C