Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 150mm
Código de producto. 15397460 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
137 mL/min
1682 mL/min
814 mL/min
8678 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
15397460 8678 mL/min 1 PCS
15389482 814 mL/min cada uno
15358912 137 mL/min cada uno
11745499 1682 mL/min 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15397460 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0321728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    271.91€ / paquete de 1
    Ahorro 51.09€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de área variable
Exactitud ±2 % (escala completa)
Caudal de aire 8678 mL/min
Float Material Vidrio
Tasa de presión 200 psig
Conexiones 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F)
Intervalo de caudal 7485 mL/min CO2, 8269 ml/min O2, 8916 ml/min N2, 7366 ml/min Ar, 29 840 ml/min H2
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para aplicaciones que requieren alta resolución
Longitud (métrico) 150 mm
Repetibilidad ±0,25%
Temperatura (métrico) 121 °C