Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
Estos tubos para centrífuga vienen con una superficie de escritura antimanchas patentada.
Marca:  Labcon™ 3121-800-010-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17507906
  • 253.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
  • 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 17.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Reusable
Centrifuges, Rotators, Shakers
1000 tubos/bolsa
Yes
Esterilizable en autoclave
118 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Tapón de rosca plano incluido
Yes
Centrifuge Tube
15 mL
Resina de polipropileno
En bolsa
No estéril
Yes
Cylindrical
17 mm
Cónicos
No
Yes
17,000 x g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™ > Tubos para centrífuga; tipo de tapón: Tapón de rosca plano incluido; esterilidad: No estéril; envase: Embolsado; esterilizable en autoclave: Esterilizable en autoclave