Learn More
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
Marca:  Ratiolab™ 5120132
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10374343
  • 20.20€ / paquete de 10
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
Inserto de rejilla para caja criogénica
40 mm
136 mm
Cartón
Resistente a temperaturas de hasta &menos;80°C
136 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm > 6 x 6; 40 mm