Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™ 11 15 1856
195.34 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24362" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11874920
  • 213.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Suave
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Polietileno
100
Anillo a presión
Caucho natural/TEF
11 mm
HPLC
1 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum > tapón azul, caucho nat./TEF rojo-naranja/transp., 1,0 mm de grosor, 60° shore A