Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Pink, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
167.00€ - 540.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Cantidad | 100 |
Tipo | Anillo a presión |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16318377
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13449569
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13439569
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13429569
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Especificaciones
11 mm | |
HPLC | |
Anillo a presión |
Polietileno | |
100 |