Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Pink, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
11 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Rojo, Blanca, Rosa | |
Polietileno | |
100 | |
Anillo a presión |