Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Cap, Black, 10-425 thread
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
71.11€ - 85.45€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 100 |
Tamaño del tapón | ND10 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10735535
|
Fisherbrand™
|
Cubierta cerrada |
85.45€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380850
|
Fisherbrand™
|
Orificio central |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- 10mm PP Screw Cap
- Black
- Center hole
- 10-425 thread
Especificaciones
Negro | |
Polipropileno | |
ND10 |
10 mm | |
100 |