Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Cap, Black, 10-425 thread
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11380850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Tapón de rosca de PP de 10 mm
  • Negro
  • Orificio central
  • Rosca 10-425
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Polipropileno
Orificio central
10 mm
100
ND10